Key Documents
AMBH2D6F6E56
Ambeed, Inc.
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.32
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7,12H,1-3H3
Clé InChI
GCOHQMFWLBOIHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88075-18-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/88075-18-7.html