Principaux documents
AMBH2D6F6CF9
Ambeed, Inc.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[(2-{[carboxy(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}ethyl)amino](2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C18H20N2O6/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clé InChI
PZZHMLOHNYWKIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1170-02-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements