Principaux documents
AMBH2D6F6C14
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-2-13-7-5-3-4-6(12-7)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
IACREWBZLSNFOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html