Principaux documents
AMBH2D6F6BC7
Ambeed, Inc.
2-(Ethoxycarbonyl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-2-12-7(11)5-8-4(3-13-5)6(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
CDZCZDWBECKRKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/911466-96-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements