Principaux documents
AMBH2D6F6BC6
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
WOBVZGBINMTNKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890707-28-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements