Principaux documents
AMBH2D6F6A7F
Ambeed, Inc.
4-((Trifluoromethyl)thio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(trifluoromethylthio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.2ClH/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4;;/h1-3H,11-12H2;2*1H
Clé InChI
YPVPAPUNFXTHPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1313012-28-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements