Principaux documents
AMBH2D6F6A4B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
Clé InChI
JYYCVESONPFMEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2737-19-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements