Principaux documents
AMBH2D6F6864
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
Clé InChI
UBOXXEGSGUIRAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69917-80-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements