Principaux documents
AMBH2D6F5B60
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H2BrF3S/c6-4-2-1-3(10-4)5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
YEOCVAKZWADJPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/143469-22-1.html
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements