Principaux documents
AMBH2D6F5B33
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
Clé InChI
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-15-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements