Principaux documents
AMBH2D6F5B0B
Ambeed, Inc.
Silmitasertib
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.78
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(3-chloroanilino)benzo[c][2,6]naphthyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H12ClN3O2/c20-12-2-1-3-13(9-12)22-18-15-6-7-21-10-16(15)14-5-4-11(19(24)25)8-17(14)23-18/h1-10H,(H,22,23)(H,24,25)
Clé InChI
MUOKSQABCJCOPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009820-21-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements