Principaux documents
AMBH2D6F5968
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9-7/h1-5H
Clé InChI
AAXBJXNWZVAVDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865449-97-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements