Principaux documents
AMBH2D6F58C1
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4,9H2
Clé InChI
YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42933-43-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements