Principaux documents
AMBH2D6F5864
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.92
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-8-5;/h1-3H,4H2;1H
Clé InChI
YITHZLOMDXHKDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1452483-94-1.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements