Principaux documents
AMBH2D6F5816
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.56
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Clé InChI
XERRFWUVFFKJNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/259793-90-3.html
Synonym
6-Chloro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements