Principaux documents
AMBH2D6F574B
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
Clé InChI
IPJABYVHNXMKEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107601-70-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements