Principaux documents
AMBH2D6F56EA
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-4-7(3-1)8-5-9-10-6-8/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
LZCWESDQKOJPRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-22-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements