Documents
AMBH2D6F569E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c1-3-2-4(6(8,9)10)12-5(7)11-3/h2H,1H3
Clé InChI
MHJYYMZHEQUQLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241164-09-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/241164-09-0.html