Principaux documents
AMBH2D6F525A
Ambeed, Inc.
4-(Oxetan-3-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(3-oxetanyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-9-3-1-7(2-4-9)8-5-11-6-8/h1-4,8H,5-6,10H2
Clé InChI
FPKSWQFAXUXUJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1221819-62-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1221819-62-0.html