Principaux documents
AMBH2D6F5219
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-iodophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.9
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2IO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
Clé InChI
AIGWECICLKWOIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34074-22-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements