Principaux documents
AMBH2D6F5188
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-3(5(7,8)9)10-1-2-11-4/h1-2H
Clé InChI
FXNHOYJCHUHVNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191340-90-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements