Principaux documents
AMBH2D6F50C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 1,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-5-12(6-9-14)4-7-13-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
JXQPSCYGAWSTQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1180112-41-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements