Principaux documents
AMBH2D6F5099
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
ZAYPDOMLBUBLDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90407-21-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements