Principaux documents
AMBH2D6F5096
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2;1H
Clé InChI
UHKXHOSBSOOQIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html