Principaux documents
AMBH2D6F4C54
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2-methylpyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-iodo-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
UJDOLPPZRSZZAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849353-19-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements