Principaux documents
AMBH2D6F4B56
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(6(8)9)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
VZWFVINYTCLXGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html