Principaux documents
AMBH2D6F498B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c1-7(2)14-8(3)13-10-5-4-9(12)6-11(10)14/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
MKUUBENODRVHTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1038408-36-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1038408-36-4.html