Principaux documents
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl Dimethylbenzeneacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html