Principaux documents
AMBH2D6F426E
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.06
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OMQVPOJHVUMCGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105486-72-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements