Principaux documents
AMBH2D6F415E
Ambeed, Inc.
10-(Phosphonooxy)decyl methacrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
10-(phosphonooxy)decyl methacrylate
Inchi Code
1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18)
Clé InChI
CFKBCVIYTWDYRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to pale-yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html