Principaux documents
AMBH2D6F4152
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Clé InChI
IRQSKJQDKUAART-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131803-48-0.html