Principaux documents
AMBH2D6F403F
Ambeed, Inc.
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Inchi Code
1S/C5H9NO.C2H2O4/c1-5(2-6-1)3-7-4-5;3-1(4)2(5)6/h6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow-brown sticky oil or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159599-99-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements