Principaux documents
AMBH2D6F3FFD
Ambeed, Inc.
7-Bromooxindole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6BrNO/c9-6-3-1-2-5-4-7(11)10-8(5)6/h1-4,10-11H
Clé InChI
NUJYUWFUIYDRKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/320734-35-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements