Principaux documents
AMBH2D6F3FE4
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
Clé InChI
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51388-20-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements