Principaux documents
AMBH2D6F3825
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
SXCFMVORODAUBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500912-19-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements