Principaux documents
AMBH2D6F3741
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-amino-2-methylbutan-2-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.76
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1,1-dimethylpropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-10(4,5)6-7-11;/h6-7,11H2,1-5H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
QNVUUFBWGBPXQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179359-61-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1179359-61-5.html