Principaux documents
AMBH2D6F369B
Ambeed, Inc.
N4-Methylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N~4~-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
CACZIDDDEFIYTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1839-17-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements