Key Documents
AMBH2D6F3571
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-3-8-5(4)6/h2-3H,1H3
Clé InChI
CTMIYYREUVYVEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/695-85-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/695-85-2.html