Principaux documents
AMBH2D6F34D6
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-9-4-2-1-3-8(9)7(5-12)6-13-10/h1-4,6H
Clé InChI
FMQOMPVZLLUVOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53491-80-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements