Principaux documents
AMBH2D6F3404
Ambeed, Inc.
5-(Benzyloxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(benzyloxy)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
Clé InChI
KMWUTRXLBBOIJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96166-00-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements