Principaux documents
AMBH2D6F33E8
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
Clé InChI
JBTIPAKRVUCURY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851389-38-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements