Principaux documents
AMBH2D6F2ADE
Ambeed, Inc.
6-Methyl-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methyl-2-oxo-3-indolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-2-3-7-8(5-12)10(13)11-9(7)4-6/h2-5,11,13H,1H3
Clé InChI
KFRHVAXOFWHIKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845655-53-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/845655-53-0.html