Principaux documents
AMBH2D6F2A27
Ambeed, Inc.
1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(6)3-2-4-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
JMAQUGPYTWILQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174886-05-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements