Principaux documents
AMBH2D6F28D7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloronicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(2-9)3-10-6(5)8/h1,3H
Clé InChI
CYXYTFFWGHLPJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71702-01-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements