Key Documents
AMBH2D6F1998
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNS/c1-3-4(2)8-5(6)7-3/h1-2H3
Clé InChI
SOFNZMRISCENSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29947-24-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/29947-24-8.html