Principaux documents
AMBH2D6F1977
Ambeed, Inc.
5-Bromoisoquinolin-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-isoquinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-12-9(7)11/h1-5H,(H2,11,12)
Clé InChI
ATENCABMFYJWGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852570-80-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements