Principaux documents
AMBH2D6F1934
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloropicolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
IUWXGYGVXBPNHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189513-50-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements