Principaux documents
AMBH2D6F192D
Ambeed, Inc.
Methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-4-3-7(10(13)14-2)5-8(9)6-11-12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
XTOQHQZMRMXLAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092351-82-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements