Principaux documents
AMBH2D6F0FB2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
AEQBTIZIDSFIGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77532-78-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements