Key Documents
AMBH2D6F0FB1
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloro-4-methoxypyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179
Numéro MDL:
Iupac Name
3,6-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-4(6)8-9-5(3)7/h2H,1H3
Clé InChI
ODKKBTJZLBPUGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70952-62-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70952-62-4.html